Fluoruro de cesio 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
189510250 189511000 189515000
ACRO189510250EA 99 EUR
ACRO189510250 ACRO189511000 ACRO189515000
Fluoruro de cesio 99% para análisis
Fluoruro de cesio
Formula: CsF
MW: 151.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1251 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 682 °C
Densidad: 4.627
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010960
Núm. CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm