Fluoruro de cesio 99.9%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
315910250 315910050 315911000
ACRO315910250EA 129 EUR
ACRO315910250 ACRO315910050 ACRO315911000
Fluoruro de cesio 99.9%, extra puro
Fluoruro de cesio
Formula: CsF
Pto. Ebullición: 1251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 682 °C
Densidad: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010960
Núm. CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %