Fluoruro de cesio 99,9 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10019.14 10019.22 10019.88
10019.14EA 106 EUR
10019.14 10019.22 10019.88
Fluoruro de cesio 99,9 Metals basis
Fluoruro de cesio
Purity: 99.9% CAS No.: 13400-13-0 Molecular Formula: CsF Formula Weight: 151.90 Physical Form: Powder/Lump Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6.5-7.5 Melting Point: 682° Boiling Point: 1251° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00010960
Formula: CsF
MW: 151.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1251 °C
Pto. de fusión: 682 °C
Densidad: 4.627 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010960
Núm. CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8 II