Fluoruro de cesio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13400-13-0
Molecular Formula: CsF
Formula Weight: 151.90
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.5-7.5
Melting Point: 682°
Boiling Point: 1251°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010960
Formula:
CsF Pto. Ebullición: 1251 °C Pto. de fusión: 682 °C Densidad: 4,627 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010960 Núm. CAS: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 2923 ADR: 8,II |