Fluoruro de cesio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12885.14
12885.22
12885.14EA
84.2
EUR
12885.14
12885.22
Fluoruro de cesio ≥99% (metals basis)
Fluoruro de cesio
Purity: 99%
CAS No.: 13400-13-0
Molecular Formula: CsF
Formula Weight: 151.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.115
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.5-7.5
Melting Point: 682°
Boiling Point: 1251°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010960
Formula:
CsF MW: 151.9 g/mol Pto. Ebullición: 1251 °C Pto. de fusión: 682 °C Densidad: 4.115 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010960 Núm. CAS: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 2923 ADR: 8 II |