Potasio fluoruro dihidrato ≥98.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
11555.14 11555.30 11555.A1
11555.14EA 21.3 EUR
11555.14 11555.30 11555.A1
Potasio fluoruro dihidrato ≥98.5%
Potasio fluoruro dihidrato
Purity: 98.5+% CAS No.: 13455-21-5 Molecular Formula: KF.2H2O Formula Weight: 94.13 (58.10anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.5 Refractive Index: 1.352 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 41° Solubility: Freely soluble in water Merck Reference: 14,7632 UN No.: 1812 MDL No.: MFCD00149929
Formula: FK·2H₂O
MW: 94,13 g/mol
Pto. Ebullición: 1505 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 2,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149929
Núm. CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,7632