Fluoruro de rubidio 99.975% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.975%
CAS No.: 13446-74-7
Molecular Formula: FRb
Formula Weight: 104.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.557
Refractive Index: 1.398
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011191
Formula:
FRb Pto. Ebullición: 1408 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 795 °C Densidad: 3,557 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011191 Núm. CAS: 13446-74-7 EINECS: 236-603-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III |