Potasio hexacianoferrato (III) 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio ferricianuro, Hexacianoferrato de tripotasio
196785000 196780010 196780050 196781000
ACRO196785000EA 139 EUR
ACRO196785000 ACRO196780010 ACRO196780050 ACRO196781000
Potasio hexacianoferrato (III) 98%, puro
Potasio hexacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011392
Núm. CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Índice Merck: 13,07712
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %