Potasio hexacianoferrato (III) 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
223115000 223110025 223111000
ACRO223115000EA 103 EUR
ACRO223115000 ACRO223110025 ACRO223111000
Potasio hexacianoferrato (III) 99+% para análisis
Potasio hexacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011392
Núm. CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Índice Merck: 13,07712
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate II ≤0.05 %