Potasio hexacianoferrato (III) 99+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
424120050 424125000 424120025
ACRO424120050EA 31.9 EUR
ACRO424120050 ACRO424125000 ACRO424120025
Potasio hexacianoferrato (III) 99+% ACS
Potasio hexacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011392
Núm. CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Índice Merck: 13,07712
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %