Potasio hexacianoferrato (III) 99,0 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Potasio ferricianuro, Hexacianoferrato de tripotasio
33357.36
33357.A3
33357.36EA
88
EUR
33357.36
33357.A3
Potasio hexacianoferrato (III) 99,0 ACS
Potasio hexacianoferrato (III)
Purity: 99.0% min
CAS No.: 13746-66-2
Molecular Formula: K3Fe(CN)6
Formula Weight: 329.26
Physical Form: Crystalline
Density: 1.89
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7630
MDL No.: MFCD00011392
Formula:
K₃Fe(CN)₆ MW: 329.25 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1.89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011392 Núm. CAS: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Índice Merck: 14,7630 |