Potasio hexacianoferrato (III) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A16946.0B
A16946.0I
A16946.30
A16946.0BEA
93.7
EUR
A16946.0B
A16946.0I
A16946.30
Potasio hexacianoferrato (III) ≥98%
Potasio hexacianoferrato (III)
Purity: 98+%
CAS No.: 13746-66-2
Molecular Formula: C6FeK3N6
Formula Weight: 329.26
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7630
MDL No.: MFCD00011392
Formula:
K₃Fe(CN)₆ Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1,89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011392 Núm. CAS: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Índice Merck: 14,7630 |