Potasio hexacianoferrato (III), Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio ferricianuro, Hexacianoferrato de tripotasio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04971.1000 1.04971.9050
1.04971.1000EA 305 EUR
1.04971.1000 1.04971.9050
Potasio hexacianoferrato (III), Supelco®
Potasio hexacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011392
Núm. CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,07712