Potasio hexacianoferrato (III) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
26810.232EA 66.5 EUR
26810.232 26810.298
Potasio hexacianoferrato (III) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Potasio hexacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011392
Núm. CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Índice Merck: 13,07712
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm