Cianotrihidroborato de sodio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
87839.06 87839.14 87839.22
87839.06EA 35.6 EUR
87839.06 87839.14 87839.22
Cianotrihidroborato de sodio ≥95%
Cianotrihidroborato de sodio
Purity: 95% CAS No.: 25895-60-7 Molecular Formula: NaBH3CN Formula Weight: 62.84 Physical Form: Powder Density: 1.20 Melting Point: 300° dec. Solubility: Soluble in water, THF, methanol Merck Reference: 14,8606 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00003516
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines
Formula: CH₃BNNa
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Densidad: 1,20
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003516
Núm. CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 14,8606