Ioduro de cesio 99.9% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cesio ioduro
192050250 192051000
ACRO192050250EA 78.1 EUR
ACRO192050250 ACRO192051000
Ioduro de cesio 99.9% para análisis
Ioduro de cesio
Formula: CsI
MW: 259.81 g/mol
Pto. Ebullición: 1280
Pto. de fusión: 626 °C
Número MDL: MFCD00010962
Núm. CAS: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
UN: 3077
Índice Merck: 12,02056
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Purity ≥99.85 % (metals basis)
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Lithium (Li) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Rubidium (Rb) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤10 ppm