Ioduro de cesio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cesio ioduro
10022.14
10022.22
10022.14EA
88.2
EUR
10022.14
10022.22
Ioduro de cesio ≥99.9% (metals basis)
Ioduro de cesio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: -20 Mesh
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Formula:
CsI MW: 259.81 g/mol Pto. Ebullición: 1280 °C Pto. de fusión: 626 °C Densidad: 3.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010962 Núm. CAS: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Índice Merck: 14,2014 |