Ioduro de cesio, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cesio ioduro
Ampuled under argon
35729.03 35729.09 35729.30 35729.18
35729.03EA 53.9 EUR
35729.03 35729.09 35729.30 35729.18
Ioduro de cesio, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Ioduro de cesio
Purity: 99.998% CAS No.: 7789-17-5 Molecular Formula: CsI Formula Weight: 259.81 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Refractive Index: 1.7876 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 626° Boiling Point: 1280° Merck Reference: 14,2014 MDL No.: MFCD00010962
Formula: CsI
Pto. Ebullición: 1280 °C
Pto. de fusión: 626 °C
Densidad: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010962
Núm. CAS: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Índice Merck: 14,2014