Potasio yoduro
Proveedor: Lovibond
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
501210 501211
LOVI501210EA 22.7 EUR
LOVI501210 LOVI501211
Potasio yoduro
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 686 °C
Densidad: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727