Potasio yoduro ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
221945-100G 221945-2.5KG 221945-500G 221945-12KG 221945-25KG
221945-100GEA 50.4 EUR
221945-100G 221945-2.5KG 221945-500G 221945-12KG HONC221945-25KG
Potasio yoduro ≥99.0% ACS, Fluka™
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1,323 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 681 °C
Densidad: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 9.2
Loss on drying Max. 0.2 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Iodate (IO₃) Max. 3 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %