Ioduro de rubidio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Rubidio ioduro
13497.09 13497.18 13497.A7
13497.09EA 90.3 EUR
13497.09 13497.18 13497.A7
Ioduro de rubidio ≥99.8% (metals basis)
Ioduro de rubidio
Purity: 99.8% CAS No.: 7790-29-6 Molecular Formula: RbI Formula Weight: 212.37 Physical Form: Crystalline Density: 3.55 Refractive Index: 1.6474 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 647° Boiling Point: 1300° Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol Merck Reference: 14,8286 MDL No.: MFCD00011192
Formula: IRb
Pto. Ebullición: 1300 °C
Pto. de fusión: 647 °C
Densidad: 3,55
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011192
Núm. CAS: 7790-29-6
EINECS: 232-198-1
Índice Merck: 14,8286