Potasio peryodato 99.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
198391000
198395000
198390025
ACRO198391000EA
107
EUR
ACRO198391000
ACRO198395000
ACRO198390025
Potasio peryodato 99.5%, extra puro
Potasio peryodato
Formula:
KlO₄ Pto. de fusión: 582 °C Densidad: 3,62 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011407 Núm. CAS: 7790-21-8 EINECS: 232-196-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II Índice Merck: 13,07739 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Other halogens (as Cl) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |