Potasio peryodato 99.8-100.3% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasio tetroxoyodato (VII), Potasio metaperiodato
22896.14
22896.22
22896.14EA
73.4
EUR
22896.14
22896.22
Potasio peryodato 99.8-100.3% ACS
Potasio peryodato
Purity: 99.8%-100.3%
CAS No.: 7790-21-8
Molecular Formula: KIO4
Formula Weight: 230.00
Physical Form: Powder
Density: 3.618
Appearance: White
Melting Point: 582°
Merck Reference: 14,7654
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011407
For the Colourimetric determination of Mn (oxidizes manganese compounds to permanganates), as oxidizing agent
Formula:
KlO₄ MW: 230 g/mol Pto. de fusión: 582 °C Densidad: 3.618 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011407 Núm. CAS: 7790-21-8 EINECS: 232-196-0 UN: 1479 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,7654 |