Potasio peryodato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11308.0E
A11308.22
A11308.36
A11308.0EEA
831
EUR
A11308.0E
A11308.22
A11308.36
Potasio peryodato ≥99%
Potasio peryodato
Purity: 99%
CAS No.: 7790-21-8
Molecular Formula: KIO4
Formula Weight: 230.00
Melting Point: 582°
Merck Reference: 14,7654
MDL No.: MFCD00011407
Formula:
KlO₄ Pto. de fusión: 582 °C Densidad: 3,618 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011407 Núm. CAS: 7790-21-8 EINECS: 232-196-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,7654 |