Sodio molibdato

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

Sinónimos: Molibdato(VI) de sodio, Molibdato de disodio

16127XX 16127XY 16127ZZ
PRLS16127XXEA 0 EUR
PRLS16127XX PRLS16127XY PRLS16127ZZ
Sodio molibdato
Sodio molibdato
Formula: MoNa₂O₄
MW: 205,92 g/mol
Pto. de fusión: 687 °C
Densidad: 3,28 g/cm³ (18 °C)
Número MDL: MFCD00003486
Núm. CAS: 7631-95-0
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR