Litio nitrato ≥99.5%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 242.06 EUR
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Litio nitrato ≥99.5%, grado reactivo
Litio nitrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: LiNO₃
Pto. Ebullición: >450 °C (Decomposes below the boiling point)
Pto. de fusión: 264 °C (1,013 hPa)
Densidad: 2,38 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011094
Núm. CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,05558
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %