Potasio hidróxido ca. 85%, escamas, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
232550010 232550050 232550250
ACRO232550010EA 47.8 EUR
ACRO232550010 ACRO232550050 ACRO232550250
Potasio hidróxido ca. 85%, escamas, extra puro
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 1320 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥85 %
Chloride (Cl) ≤80 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Potassium carbonate ≤1 % (K2CO3)
Iron (Fe) ≤4 ppm
Sodium (Na) ≤0.9 % (as NaOH)