Potasio hidróxido ≥85% ACS (max. 2% K₂CO₃)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
13451.18
13451.36
13451.A3
13451.A9
13451.18EA
37.1
EUR
13451.18
13451.36
13451.A3
13451.A9
Potasio hidróxido ≥85% ACS (max. 2% K₂CO₃)
Potasio hidróxido
Purity: 85% min
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Pellets
Density: 2.044
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Solubility: Soluble in water, alcohol, and glycerol. Slightly soluble in ether
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagent
Formula:
KOH Pto. Ebullición: 1320…1324 °C Pto. de fusión: 360 °C Densidad: 2,044 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II IR: 01-2119487136-33 Índice Merck: 14,7640 |