Potasio hidróxido 85, flake
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
A16199.36EA
27.5
EUR
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
Potasio hidróxido 85, flake
Potasio hidróxido
Purity: 85%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Formula:
KOH MW: 56.11 g/mol Pto. Ebullición: 1320…1324 °C Pto. de fusión: 360 Densidad: 2.044 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8 II IR: 01-2119487136-33 Índice Merck: 14,7640 |