Potasio hidróxido ≥85%, en lentejas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
A18854.36 A18854.0E
A18854.36EA 32.9 EUR
A18854.36 A18854.0E
Potasio hidróxido ≥85%, en lentejas
Potasio hidróxido
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320…1324 °C
Pto. de fusión: 360
Densidad: 2.044
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 14,7640