Potasio hidróxido, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0489-1KGEA 135 EUR
0489-1KG 0489-2.5KG 0489-500G
Potasio hidróxido, grado reactivo
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 1320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Arsenic ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.003%
Moisture 10 – 17%
Potassium Carbonate ≤3.5%
Purity >85.0%