Potasio hidróxido, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
0385.1000EA 55.29 EUR
0385.1000 0385.5000 0385.9050
Potasio hidróxido, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 85 %
Aluminium (Al) max. 0.001 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Sodium (Na) max. 0.5 %
Potassium Carbonate (K2CO3) max. 1.0 %
Silica (SiO2) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Nickel (Ni) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Nitrogen Compounds (as N) max. 3
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 5