Potasio hidróxido
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
400029-1 400029-5
CAYM400029-1EA 17.6 EUR
CAYM400029-1 CAYM400029-5
Potasio hidróxido
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 1320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806