Potasio hidróxido, pellets, pure, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
MQ200
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
1.05012.1000EA 63.1 EUR
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
Potasio hidróxido, pellets, pure, Supelco®
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material