Potasio hidróxido, en lentejas, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis (max. 0,05% Na), Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05029.1000
1.05029.9050
1.05029.1000EA
262
EUR
1.05029.1000
1.05029.9050
Potasio hidróxido, en lentejas, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis (max. 0,05% Na), Supelco®
Potasio hidróxido
Formula:
KOH Pto. Ebullición: 1320 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 360 °C Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II IR: 01-2119487136-33 Índice Merck: 12,07806 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 56.11 g/mol |
Boiling Point | 1320 °C |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (56 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |