Potasio hidróxido 85, pellets, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
26669.266EA 32.6 EUR
26669.266 26669.290 26669.368 26669.460
Potasio hidróxido 85, pellets, GPR RECTAPUR®
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 85 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm