Potasio hidróxido 85.0-100.5%, en lentejas Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
26670.294EA 64.6 EUR
26670.294 26670.363 26670.465
Potasio hidróxido 85.0-100.5%, en lentejas Ph. Eur.
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 1320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated as KOH) 85.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
pH (20°C; 0,01 %) Min. 10.5
Identification B (K) Passes test
Solution S1 Passes test
Solution S2 Passes test
Appearance of solution Passes test
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test
Conforms to Ph.Eur. Passes test