Sodio hidróxido, anhidro ≥98%, en lentejas, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
S5881-1KGEA 73.8 EUR
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
Sodio hidróxido, anhidro ≥98%, en lentejas, grado reactivo
Sodio hidróxido
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1,390 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 319 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density >1 (vs air)
Assay Min. 98.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Appearance of the solution complying
Turbidity of solution Max. 3.5 NTU
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)