tetra-Sodio difosfato, anhidro, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio pirofosfato
13439.30 13439.A1 13439.99
13439.30EA 38.7 EUR
13439.30 13439.A1 13439.99
tetra-Sodio difosfato, anhidro, tech.
tetra-Sodio difosfato
CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Physical Form: Granular Density: 2.534 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 988° Solubility: Soluble in water, with slow hydrolysis to sodium orthophosphate Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
Formula: Na₄O₇P₂
MW: 265.9 g/mol
Pto. de fusión: 988
Densidad: 2.534
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003513
Núm. CAS: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Índice Merck: 14,9240