Trifosfato de pentasodio for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06999.1000 1.06999.9025
1.06999.1000EA 83.1 EUR
1.06999.1000 1.06999.9025
Trifosfato de pentasodio for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
Trifosfato de pentasodio
Formula: Na₅O₁₀P₃
Pto. de fusión: 622 °C (desc.)
Densidad: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003514
Núm. CAS: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
Índice Merck: 12,08846
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric, P₂O₅) 57 - 59 %
pH-value (1 %; water) 43382
Fe (Iron) ≤ 0.005 %