Trimetafosfato de trisodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Trisodium trimetaphosphate
89063.A1 89063.A7
89063.A1EA 75.9 EUR
89063.A1 89063.A7
Trimetafosfato de trisodio
Trimetafosfato de trisodio
CAS No.: 7785-84-4 Molecular Formula: (NaPO3)3 Formula Weight: 305.89 Physical Form: Powder Density: 2.49
Formula: Na₃O₉P₃
MW: 305.89 g/mol
Pto. de fusión: 588
Densidad: 2.49
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00867826
Núm. CAS: 7785-84-4
EINECS: 232-088-3
Índice Merck: 12,08845