Hexafluorofosfato de potasio 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 487 EUR
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Hexafluorofosfato de potasio 99%, extra puro
Hexafluorofosfato de potasio
Formula: F₆KP
Pto. de fusión: 575 °C
Densidad: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011412
Núm. CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %