Hexafluorofosfato de potasio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11531.30
11531.A1
11531.30EA
101
EUR
11531.30
11531.A1
Hexafluorofosfato de potasio ≥95%
Hexafluorofosfato de potasio
Purity: 95% min
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Formula:
F₆KP Pto. de fusión: 575 °C Densidad: 2,55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011412 Núm. CAS: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |