Hexafluorofosfato de potasio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40030.22 40030.30 40030.36
40030.22EA 78.9 EUR
40030.22 40030.30 40030.36
Hexafluorofosfato de potasio ≥99%
Hexafluorofosfato de potasio
Purity: 99% min CAS No.: 17084-13-8 Molecular Formula: KPF6 Formula Weight: 184.07 Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.0-7.0 Melting Point: 575° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011412
Formula: F₆KP
MW: 184.06 g/mol
Pto. de fusión: 575
Densidad: 2.55
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011412
Núm. CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8 II