Hexafluorofosfato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
A12080.0BEA
394
EUR
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
Hexafluorofosfato de potasio ≥98%
Hexafluorofosfato de potasio
Purity: 98%
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Formula:
F₆KP MW: 184,06 g/mol Pto. de fusión: 575 °C Densidad: 2,55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011412 Núm. CAS: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |