, anhidro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio fosfato disódico
215470010 215472500 215470050
ACRO215470010EA 142 EUR
ACRO215470010 ACRO215472500 ACRO215470050
, anhidro 99+% para análisis
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Pto. de fusión: 340 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 8.5 to 9.6 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm