Ortofosfato de tripotasio, anhidro 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 36.3 EUR
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
Ortofosfato de tripotasio, anhidro 97%, puro
Ortofosfato de tripotasio
Formula: K₃O₄P
Pto. de fusión: 1340 °C
Densidad: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036295
Núm. CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Índice Merck: 12,07830
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %