Ortofosfato de tripotasio, anhydrous 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasio fosfato trisódico, tri-Potasio fosfato
41587.30
41587.A1
41587.A7
41587.30EA
109
EUR
41587.30
41587.A1
41587.A7
Ortofosfato de tripotasio, anhydrous 97%
Ortofosfato de tripotasio
Purity: 97%
CAS No.: 7778-53-2
Molecular Formula: K3PO4
Formula Weight: 212.27
Physical Form: Granular
Density: 2.564
Melting Point: 1340°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7660
MDL No.: MFCD00036295
Formula:
K₃O₄P MW: 212.27 g/mol Pto. de fusión: 1340 Densidad: 2.564 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036295 Núm. CAS: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Índice Merck: 14,7660 |