Potasio dihidrogenofosfato, anhidro ≥99% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
0781-2.5KGEA 311 EUR
0781-2.5KG 0781-500G 0781-12KG 0781-1KG 0781-50KG
Potasio dihidrogenofosfato, anhidro ≥99% ACS
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride <0.001%
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.2%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 4.1 - 4.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.003%