di-Potasio hidrogenofosfato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
424190050 424195000 424190025 424190100
ACRO424190050EA 31.5 EUR
ACRO424190050 ACRO424195000 ACRO424190025 ACRO424190100
di-Potasio hidrogenofosfato 98+% ACS
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
Pto. de fusión: 340 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1.0 % (2 g, 105°C)
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Titration excess HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %